Learn More
Greiner Bio-One Grip Stopper for Round Bottom Polystyrene Tubes
Made of high-grade polyethylene. Greiner Bio-One Gripper Stopper is used with round bottom polystyrene tubes.
Marca:  Greiner Bio-One 307321
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15925301
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Material: High-grade polyethylene
  • Non-sterile
  • Color: Natural
  • For use with round bottom polystyrene tubes
Especificaciones
Especificaciones
Screw Cap
Polyethylene
Tube: 100 mm
10 mL Round Bottom Polystyrene Tubes
Tube: 14 mm
Natural
10,000/Cs.