Learn More
Greiner Bio-One Grip Stopper for Round Bottom Polystyrene Tubes
Made of high-grade polyethylene. Greiner Bio-One Gripper Stopper is used with round bottom polystyrene tubes.
7.09€ - 49.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10204411
|
Greiner Bio-One
303321 |
Tubo de poliestireno de fondo redondo de 4 ml |
49.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10088780
|
Greiner Bio-One
307321 |
10 mL Round Bottom Polystyrene Tubes |
7.09€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925301
|
Greiner Bio-One
307321 |
10 mL Round Bottom Polystyrene Tubes |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Material: High-grade polyethylene
- Non-sterile
- Color: Natural
- For use with round bottom polystyrene tubes
Especificaciones
Polietileno | |
Natural |