Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 6853
Potent and selective BRPF1 inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 6198/5
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18726046
  • 102.59€ / 5 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
GSK 6853 is a potent and selective BRPF1 inhibitor. Exhibits >1600-fold selectivity for BRPF1 over other bromodomains (pIC50 values by TR-FRET are 8.1, 5.1/4.8 and 4.7/<4.3 for BRPF1, BRPF2/3 and BRD4 BD1/2, respectively).
Negative Control also available.
Especificaciones
Especificaciones
N-[2,3-dihydro-1,3-dimethyl-6-[(2R)-2-methyl-1-piperazinyl]-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl]-2-methoxybenzamide
5 mg
409.48
1910124-24-1
C22H27N5O3
98%