Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 6853
Potent and selective BRPF1 inhibitor
102.59€ - 338.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-[2,3-dihydro-1,3-dimethyl-6-[(2R)-2-methyl-1-piperazinyl]-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl]-2-methoxybenzamide |
---|---|
CAS | 1910124-24-1 |
Fórmula molecular | C22H27N5O3 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.48 |
Pureza | 98% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18785716
|
Tocris Bioscience™
6198/25 |
25 mg |
338.00€
25 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18726046
|
Tocris Bioscience™
6198/5 |
5 mg |
102.59€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Potent and selective BRPF1 inhibitor
- Exhibits >1600-fold selectivity for BRPF1 over other bromodomains (pIC50 values by TR-FRET are 8.1, 5.1/4.8 and 4.7/<4.3 for BRPF1, BRPF2/3 and BRD4 BD1/2, respectively)
- Negative Control also available
Especificaciones
N-[2,3-dihydro-1,3-dimethyl-6-[(2R)-2-methyl-1-piperazinyl]-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl]-2-methoxybenzamide | |
C22H27N5O3 | |
98% |
1910124-24-1 | |
409.48 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.