Learn More
Kgw Isotherm™ GSS Stainless Steel Dewar Flasks
Marca:  Kgw Isotherm™ 2304
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10548041
  • 424.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Conviene para gaz liquefacto o líquido caliente
• Tapa de poliuretano recubierto de acero inoxidable en opción
• Asa de transporte o asa y puñado
• Dewar con asa y puñado
Especificaciones
Especificaciones
Se usa para almacenar y transportar nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes
Tapón aislante de la tapa suelto
65 mm
180 mm
500 ml
Acero inoxidable GSS
Certificados
Ver productos accesorios