Learn More
Fisherbrand™ Paquetes de centrífuga de sobremesa GT1
Las centrífugas de sobremesa Fisherbrand ™ combinan un tamaño compacto y flexibilidad operativa, lo que las hace idóneas para laboratorios de biología molecular. Disponibles en versiones con ventilación o refrigeración.
4241.10€ - 7115.40€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, listado UL, con marcado CE, biocontención certificada |
---|---|
Capacidad | 4 x 145 mL |
RCF máx. | 3.046 x g |
Vel. máx | 4350 rpm |
Sistema de accionamiento | Inducción sin escobillas de accionamiento directo |
Código de producto | Marca | Modelo | Refrigerado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Refrigerado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15868722
|
Fisherbrand™
50156859 |
GT1R | Sí |
7115.40€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15878722
|
Fisherbrand™
50156848 |
GT1 | No |
4241.10€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Tamaño compacto que ocupa el mínimo espacio en la sobremesa
- Hay disponibles versiones con ventilación y refrigeración con descenso rápido de la temperatura
- Incluye el rotor oscilante TX-150 con adaptadores para 4 tubos cónicos de 50 ml u 8 tubos cónicos de 15 ml
- Funcionamiento sencillo con tan solo pulsar un botón gracias a los protocolos preestablecidos
- Interfaz de pantalla retroiluminada con opciones de varios idiomas
- Cambio rápido de rotor con solo pulsar un botón gracias al sistema de intercambio de rotores Auto-Lock™
- Revestimiento de la cruz del rotor resistente a la corrosión y lubricante
- Equipadas con tapa de biocontención ClickSeal™
- Rotor de microlitros de alta velocidad opcional también disponible para aplicaciones de biología molecular
- Limpieza con guantes y toallitas, admite el uso de detergente
- Dos años de garantía
Especificaciones
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, listado UL, con marcado CE, biocontención certificada | |
3.046 x g | |
Inducción sin escobillas de accionamiento directo | |
Cuatro programas de acceso directo | |
Sí | |
Tapa de biocontención ClickSeal | |
2 años (centrífuga), 5 años (rotor) | |
50/60 Hz |
4 x 145 mL | |
4350 rpm | |
Rotor TX-150, tapa ClickSeal, cuatro adaptadores para 4 tubos cónicos de 50 ml, cuatro adaptadores para 8 tubos cónicos de 15 ml | |
TX-150 | |
De 10 s a 99 h 59 min | |
Centrífuga de sobremesa | |
230 V |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Paquetes de centrífuga de sobremesa GT1