Learn More
Fisherbrand™ Paquetes de centrífuga de sobremesa GT1
Las centrífugas de sobremesa Fisherbrand ™ combinan un tamaño compacto y flexibilidad operativa, lo que las hace idóneas para laboratorios de biología molecular. Disponibles en versiones con ventilación o refrigeración.
Marca: Fisherbrand™ 50156848
2726.81 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Tamaño compacto que ocupa el mínimo espacio en la sobremesa
- Hay disponibles versiones con ventilación y refrigeración con descenso rápido de la temperatura
- Incluye el rotor oscilante TX-150 con adaptadores para 4 tubos cónicos de 50 ml u 8 tubos cónicos de 15 ml
- Funcionamiento sencillo con tan solo pulsar un botón gracias a los protocolos preestablecidos
- Interfaz de pantalla retroiluminada con opciones de varios idiomas
- Cambio rápido de rotor con solo pulsar un botón gracias al sistema de intercambio de rotores Auto-Lock™
- Revestimiento de la cruz del rotor resistente a la corrosión y lubricante
- Equipadas con tapa de biocontención ClickSeal™
- Rotor de microlitros de alta velocidad opcional también disponible para aplicaciones de biología molecular
- Limpieza con guantes y toallitas, admite el uso de detergente
- Dos años de garantía
Especificaciones
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, listado UL, con marcado CE, biocontención certificada | |
3.046 x g | |
No | |
Rotor TX-150, tapa ClickSeal, cuatro adaptadores para 4 tubos cónicos de 50 ml, cuatro adaptadores para 8 tubos cónicos de 15 ml | |
< 58 dB(A) | |
TX-150 | |
De 10 s a 99 h 59 min | |
Temperatura ambiente | |
Sí | |
370 x 480 x 310 mm | |
310 w | |
50/60 Hz |
4 x 145 mL | |
4350 rpm | |
Inducción sin escobillas de accionamiento directo | |
GT1 | |
Cuatro programas de acceso directo | |
Sí | |
Tapa de biocontención ClickSeal | |
Centrífuga de sobremesa | |
2 años (centrífuga), 5 años (rotor) | |
35 kg | |
230 V |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Fisherbrand GT1 Benchtop Centrifuge Packs
-
Fisherbrand GT1 Benchtop Centrifuge Packs es
-
Fisherbrand GT Centrifuges
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Haznos una oferta por centrifugadoras
Obtén precios especiales en las mejores centrifugadoras. Haznos una oferta hoy y mejora el equipo de tu laboratorio. ¡Oferta por tiempo limitado!Promo Code: 21629Expires: 2025-12-31
Days
267Hours
6Minutes
30Seconds
51 -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora