Learn More
Fisherbrand™ Paquete experto en centrífuga GT2
¡No pierda tiempo buscando los números de pieza adecuados para su aplicación! El paquete experto en centrífuga Fisherbrand GT2 es un paquete de centrífuga basado en aplicaciones para garantizar un pedido rápido y cómodo de todos los componentes necesarios para ejecutar un protocolo específico.
Marca:  Fisherbrand™ 50164303
5706.99 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17171925
  • 10580.00€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Includes: Kit de centrífuga refrigerada GT2R para expertos
Descripción
Descripción
Facilidad de uso:
  • Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo
  • Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
  • Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
  • El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
  • Fácil acceso a la cámara del rotor que agiliza la limpieza y ofrece un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada
  • Solución de biocontención que sella con un clic; elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas
  • Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
  • Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down (Reino Unido)
  • El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
  • Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones.
Diseño para ahorrar espacio:
  • Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo, y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad
Energéticamente eficiente:
  • El sistema ofrece hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de centrífuga de refrigeración GT2R
Fisherbrand
Centrífuga de refrigeración GT2R, 4 rotores de 400 ml, cubetas, tapas de biocontención, adaptadores cónicos de 50 ml, adaptadores cónicos de 15 ml
Paquete de centrífuga
200/230 V
25.830 x g
Sí
50/60 Hz
Videos
  • Fisherbrand Centrifuge GT2 Expert Package es
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:41
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:41
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Centrifuge GT2 Expert Package es
  • Fisherbrand Centrifuge GT2 Expert Package EN
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:41
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:41
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Centrifuge GT2 Expert Package EN
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Paquete experto en centrífuga GT2 > Paquete experto en centrífuga refrigerada Fisherbrand™ GT2; refrigerado: sí; incluye: Centrífuga, rotor de 4 x 400 ml, cestillos, tapas de biocontención, adaptadores cónicos de 50 ml, adaptadores cónicos de 15 ml