Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante H-Flex 1 y accesorios
Spin more with less! High capacity and flexibility—all in a small footprint.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003307
773.41 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16565311
  • 853.25€ / paquete de 2
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Spin more with less! Whether clinical and diagnostic applications or cell culture and other research, now spin conical tubes, blood tubes and microplates all in one rotor for a small-footprint General Purpose centrifuge. High capacity and flexibility—all in a small footprint.
  • Las tapas de biocontención Autolock y ClickSeal permiten intercambios de rotor y bloqueo de tapa rápidos con una sola mano
  • Gira tubos de sangre, tubos cónicos y microplacas sin cambiar el rotor ni los cubos
  • Obtenga resultados más rápido sin necesidad de cambiar los componentes
  • Limite el mantenimiento del rotor y el potencial de contaminación con la tecnología de revestimiento deslizante, que elimina la necesidad de grasa y lubricantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador para microplacas de rotor Thermo Scientific H-Flex 1, juego/2
Rotor basculante
4297
Sí
Set of 2
Nailon de poliamida moldeada
5 microplacas o 2 placas de pocillos profundos cada adaptador
Thermo Scientific Sorvall series Legend X1 y ST16, Thermo Scientific series Multifuge X1 y Megafuge 16, Thermo Scientific serie SL 16
Esterilizable en autoclave
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Rotor basculante H-Flex 1 y accesorios >