Learn More
Fisherbrand™ Centrífuga GT4 Expert
¡No pierda tiempo buscando los números de pieza adecuados para su aplicación! El paquete experto en centrífuga refrigerada Fisherbrand GT4 es una centrífuga basado en aplicaciones para garantizar un pedido rápido y cómodo de todos los componentes necesarios para ejecutar un protocolo específico.
Marca: Fisherbrand™ 75009553
5424.50 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Easy to Use:
- Exceptional capacity to process 40 x 50 mL conicals in one run, under biocontainment certified lids
- Intuitive controls simplify operation and provide detailed information on a wide range of operating parameters and processing status for optimal performance
- Motorized lid latch enables one finger downward motion for easiest closing and locking of centrifuge lid, even on tall benches
- Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors
- System saves time when switching between applications
- Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life
- Biocontainment solution seals with a snap, eliminates screw caps and complicated clips
- System has glove-friendly, one-handed open/close capability
- System is certified by CAMR™ in Porton Down, UK
- Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option
- Technology optimizes safety and improves separations
- System is ventilated
Space-Saving Design:
- Compact dimensions optimize work area and ergonomic height and curved design ensure easy sample loading and unloading and easy cleaning
Energy Efficient:
- System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tubes processing
Especificaciones
4 L | |
15,200 rpm | |
No | |
Centrífuga | |
50/60 Hz |
25,830 x g | |
Experto GT4 | |
Sí | |
Sí | |
200/230 V |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Haznos una oferta por centrifugadoras
Obtén precios especiales en las mejores centrifugadoras. Haznos una oferta hoy y mejora el equipo de tu laboratorio. ¡Oferta por tiempo limitado!Promo Code: 21629Expires: 2025-12-31
Days
276Hours
11Minutes
31Seconds
47 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
31Hours
11Minutes
31Seconds
47 -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora