Learn More
Fisherbrand™ Centrífuga GT4 Expert
GREENER_CHOICE
¡No pierda tiempo buscando los números de pieza adecuados para su aplicación! El paquete experto en centrífuga refrigerada Fisherbrand GT4 es una centrífuga basado en aplicaciones para garantizar un pedido rápido y cómodo de todos los componentes necesarios para ejecutar un protocolo específico.
5710.00€ - 9100.00€
Especificaciones
Capacidad 4 L
RCF máx. 25,830 x g
Vel. máx 15,200 rpm
Línea de productos Experto GT4
Rotor
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Refrigerado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Refrigerado Precio Cantidad y disponibilidad  
30002339
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
75009555
Sí
9100.00€
cada uno
30002338
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
75009553
No
5710.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Facilidad de uso:
    • Capacidad excepcional para procesar 40 tubos cónicos de 50 ml en un solo ciclo, bajo tapas de biocontención certificadas.
    • Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo
    • Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
    • Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
    • El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra
    • Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada
    • Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas
    • Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
    • Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down (Reino Unido)
    • El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
    • Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones.
    • El sistema está ventilado
    Diseño que ahorra espacio:
    • Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo, y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras, y la limpieza de la unidad
    Bajo consumo energético:
    • El sistema ofrece hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Especificaciones
Especificaciones
4 L
15,200 rpm
50/60 Hz
25,830 x g
Experto GT4
Centrífuga
200/230 V
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Centrífuga GT4 Expert