Learn More
Fisherbrand™ Centrífuga GT4 Expert
GREENER_CHOICE
¡No pierda tiempo buscando los números de pieza adecuados para su aplicación! El paquete experto en centrífuga refrigerada Fisherbrand GT4 es una centrífuga basado en aplicaciones para garantizar un pedido rápido y cómodo de todos los componentes necesarios para ejecutar un protocolo específico.
Marca:  Fisherbrand™ 75009555
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30002339
  • 9100.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Easy to Use:
    • Exceptional capacity to process 40 x 50 mL conicals in one run, under biocontainment certified lids
    • Intuitive controls simplify operation and provide detailed information on a wide range of operating parameters and processing status for optimal performance
    • Motorized lid latch enables one finger downward motion for easiest closing and locking of centrifuge lid, even on tall benches
    • Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors
    • System saves time when switching between applications
    • Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life
    • Biocontainment solution seals with a snap, eliminates screw caps and complicated clips
    • System has glove-friendly, one-handed open/close capability
    • System is certified by CAMR™ in Porton Down, UK
    • Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option
    • Technology optimizes safety and improves separations
    • System is ventilated
    Space-Saving Design:
    • Compact dimensions optimize work area and ergonomic height and curved design ensure easy sample loading and unloading and easy cleaning
    Energy Efficient:
    • System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tubes processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4 L
15,200 rpm
Sí
Centrífuga
200/230 V
25,830 x g
Experto GT4
50/60 Hz
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Thermo Scientific Sorvall , Fisherbrand , Thermo Scientific
    Obtén precios especiales en las mejores centrifugadoras. Haznos una oferta hoy y mejora el equipo de tu laboratorio. ¡Oferta por tiempo limitado!
    Promo Code: 21629
    Expires2025-12-31
    Days
    274
    Hours
    9
    Minutes
    47
    Seconds
    24
  • Multiple Manufacturers
    Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicos
    Promo Code: 25081
    Expires2025-12-31
Título del producto
Fisherbrand™ Centrífuga GT4 Expert > Paquete experto en centrífuga refrigerada Fisherbrand GT4; sí