Learn More
Fisherbrand™ Centrífuga GT2 Expert
GREENER_CHOICE
Waste no time finding the right part numbers for your application. Fisherbrand™ Refrigerated Centrifuge GT2 Expert is an application driven centrifuge to insure convenient, fast ordering of all components necessary to run a specific protocol.
Marca:  Fisherbrand™ 75009203
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30002337
  • 7690.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Facilidad de uso:
  • Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo
  • Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
  • Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
  • El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra
  • Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada
  • Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
  • Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
  • Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down (Reino Unido)
  • El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
  • Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones.
Diseño que ahorra espacio:
  • Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo, y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras, y la limpieza de la unidad
Bajo consumo energético:
  • El sistema ofrece hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1.6 L
15,200 rpm
Sí
Centrífuga
200/230 V
25,830 x g
Experto GT2
50/60 Hz
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Thermo Scientific Sorvall , Fisherbrand , Thermo Scientific
    Obtén precios especiales en las mejores centrifugadoras. Haznos una oferta hoy y mejora el equipo de tu laboratorio. ¡Oferta por tiempo limitado!
    Promo Code: 21629
    Expires2025-12-31
    Days
    274
    Hours
    9
    Minutes
    47
    Seconds
    24
  • Multiple Manufacturers
    Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicos
    Promo Code: 25081
    Expires2025-12-31
Título del producto
Fisherbrand™ Centrífuga GT2 Expert > Paquete experto en centrífuga refrigerada Fisherbrand GT2; sí