Learn More
Kartell™ Embudos Buchner de polipropileno
Fabricado en polipropileno resistente y ligero para ofrecer durabilidad y una excelente resistencia química. Los embudos Buchner de polipropileno Kartell™ con filtro integral son ideales para separar sólidos de líquidos en el laboratorio.
Brand:  Kartell™ 0044100
28.50 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 View more versions of this product
Product Code. 10440163
  • 31.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Fabricado en polipropileno resistente y ligero para ofrecer durabilidad y una excelente resistencia química. Los embudos Buchner de polipropileno Kartell™ con filtro integral son ideales para separar sólidos de líquidos en el laboratorio.
  • Irrompible, resistente a la corrosión y al calor
  • Su fabricación en dos piezas permite separar la parte superior e inferior para una limpieza fácil
  • Esterilizable en autoclave
  • Adecuado para productos alimenticios
Specifications
Specifications
90 mm
Polipropileno
Filtro Buchner
68 mm
390 ml
Filtración, separación de sólidos y líquidos, recogida de compuestos recristalizados
2,5mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Kartell™ Embudos Buchner de polipropileno > Capacidad: 390 ml
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.