Learn More
Kartell™ Embudos Buchner de polipropileno
Fabricado en polipropileno resistente y ligero para ofrecer durabilidad y una excelente resistencia química. Los embudos Buchner de polipropileno Kartell™ con filtro integral son ideales para separar sólidos de líquidos en el laboratorio.
10.60€ - 123.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Descripción | Filtro Buchner |
Para utilizar con (aplicación) | Filtración, separación de sólidos y líquidos, recogida de compuestos recristalizados |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10233951
|
Kartell™
0044300 |
2100 ml | 160 mm |
50.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10469592
|
Kartell™
0043900 |
180 ml | 70 mm |
12.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10797731
|
Kartell™
0044200 |
810 ml | 110 mm |
28.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10534661
|
Kartell™
0043800 |
70 ml | 55 mm |
13.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10440163
|
Kartell™
0044100 |
390 ml | 90 mm |
31.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10459592
|
Kartell™
0043700 |
40 ml | 42,5mm |
10.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10595231
|
Kartell™
0044000 |
285 ml | 80 mm |
16.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10152711
![]() |
Kartell™
0044500 |
6000 ml | 240 mm |
123.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Fabricado en polipropileno resistente y ligero para ofrecer durabilidad y una excelente resistencia química. Los embudos Buchner de polipropileno Kartell™ con filtro integral son ideales para separar sólidos de líquidos en el laboratorio.
- Irrompible, resistente a la corrosión y al calor
- Su fabricación en dos piezas permite separar la parte superior e inferior para una limpieza fácil
- Esterilizable en autoclave
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Polipropileno | |
Sí | |
Filtro Buchner | |
Filtración, separación de sólidos y líquidos, recogida de compuestos recristalizados |