Learn More
Kartell™ Embudos Buchner de polipropileno
Fabricado en polipropileno resistente y ligero para ofrecer durabilidad y una excelente resistencia química. Los embudos Buchner de polipropileno Kartell™ con filtro integral son ideales para separar sólidos de líquidos en el laboratorio.
Marca:  Kartell™ 0043900
11.64 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10469592
  • 12.74€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Fabricado en polipropileno resistente y ligero para ofrecer durabilidad y una excelente resistencia química. Los embudos Buchner de polipropileno Kartell™ con filtro integral son ideales para separar sólidos de líquidos en el laboratorio.
  • Irrompible, resistente a la corrosión y al calor
  • Su fabricación en dos piezas permite separar la parte superior e inferior para una limpieza fácil
  • Esterilizable en autoclave
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
70 mm
Polipropileno
Filtro Buchner
57 mm
180 ml
Filtración, separación de sólidos y líquidos, recogida de compuestos recristalizados
2 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Kartell™ Embudos Buchner de polipropileno > Capacidad: 180mL