Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de filtración para pruebas analíticas Nalgene™
Realice pruebas de control de calidad microbiológicas y análisis de agua, alimentos y bebidas, materias primas y productos terminados con estos embudos ecónomicos, estériles y desechables.
Marca:  Thermo Scientific™ 145-0045
162.23 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.98900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10664661
  • 233.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Realice pruebas de control de calidad microbiológicas y análisis de agua, alimentos y bebidas, materias primas y productos terminados con los embudos de filtración para pruebas analíticas Thermo Scientific™ Nalgene™, económicos, estériles y desechables. El embudo, flexible y elástico, se desmonta sin problemas para recuperar la membrana de CN.
Características:
  • Los robustos anillos de poliestireno de alto impacto garantizan un rendimiento fiable.
  • Envasados individualmente, premontados y estériles para garantizar la integridad de las muestras
  • Los adaptadores admiten tapones n.º 8 para utilizarlos en los orificios de 0,5 pulg de los colectores de vacío o los matraces de filtración.
  • La membrana de nitrato de celulosa (CN) de 47 mm de diámetro cuenta con certificación para trabajos sobre calidad del agua.
  • El modelo de 250 ml de capacidad resulta útil en pruebas de bebibas que formen espuma.
  • Los modelos con n.º cat. 147‑0045 incorpora una membrana gris que cambia a negro cuando está húmeda, lo que facilita la detección y el recuento de colonias de crecimiento.
Nota: Diseñado para un solo uso.
Incluye: seis adaptadores de embudo en cada caja.
Especificaciones
Especificaciones
100 mL
Blanco con rejilla negra
Colectores de filtro y matraces de filtración
50 Pk.
Nitrato de celulosa
Cumple los requisitos de los métodos estándares de la APHA y los requisitos de la EPA para trabajos de calidad de agua.
47 mm
0,45 μm
Embudo de filtro
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.