Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de filtración para pruebas analíticas Nalgene™
Realice pruebas de control de calidad microbiológicas y análisis de agua, alimentos y bebidas, materias primas y productos terminados con estos embudos ecónomicos, estériles y desechables.
122.00€ - 272.00€
Especificaciones
Diámetro del filtro (métrico) | 47 mm |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Colectores de filtro y matraces de filtración |
Material (membrana) | Nitrato de celulosa |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Capacidad (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Capacidad (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10539051
|
Thermo Scientific™
140-4045 |
0,45 μm | 150 mL | Blanco con rejilla gris |
122.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10631912
|
Thermo Scientific™
147-0045 |
0,45 μm | 100 mL | Gris con cuadrícula negra |
244.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10761591
|
Thermo Scientific™
145-0020 |
0,2 μm | 100 mL | Blanco |
233.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10102261
|
Thermo Scientific™
145-2020 |
0,2 μm | 250 mL | Blanco |
272.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10664661
|
Thermo Scientific™
145-0045 |
0,45 μm | 100 mL | Blanco con rejilla negra |
233.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10335801
|
Thermo Scientific™
145-2045 |
0,45 μm | 250 mL | Blanco con rejilla negra |
250.00€
paquete de 50 |
|
|||
Descripción
Realice pruebas de control de calidad microbiológicas y análisis de agua, alimentos y bebidas, materias primas y productos terminados con los embudos de filtración para pruebas analíticas Thermo Scientific™ Nalgene™, económicos, estériles y desechables. El embudo, flexible y elástico, se desmonta sin problemas para recuperar la membrana de CN.
Características:- Los robustos anillos de poliestireno de alto impacto garantizan un rendimiento fiable.
- Envasados individualmente, premontados y estériles para garantizar la integridad de las muestras
- Los adaptadores admiten tapones n.º 8 para utilizarlos en los orificios de 1,27 cm (0,5 pulg) de los colectores de vacío o los matraces de filtrado.
- La membrana de nitrato de celulosa de 47 mm de diámetro cuenta con certificación para trabajos sobre calidad del agua.
- El modelo de 250 ml de capacidad resulta útil en pruebas de bebidas que formen espuma.
- El modelo con n.º de cat. 147‑0045 incorpora una membrana gris que cambia a negro cuando está húmeda, lo que facilita la detección y el recuento de colonias de crecimiento.
Incluye: seis adaptadores de embudo en cada caja.
Especificaciones
47 mm | |
Colectores de filtro y matraces de filtración | |
Nitrato de celulosa |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.