Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de filtración para pruebas analíticas Nalgene™
Realice pruebas de control de calidad microbiológicas y análisis de agua, alimentos y bebidas, materias primas y productos terminados con estos embudos ecónomicos, estériles y desechables.
Marca: Thermo Scientific™ 145-0020
199.75 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.98000kg
Descripción
Realice pruebas de control de calidad microbiológicas y análisis de agua, alimentos y bebidas, materias primas y productos terminados con los embudos de filtración para pruebas analíticas Thermo Scientific™ Nalgene™, económicos, estériles y desechables. El embudo, flexible y elástico, se desmonta sin problemas para recuperar la membrana de CN.
Características:- Los robustos anillos de poliestireno de alto impacto garantizan un rendimiento fiable.
- Envasados individualmente, premontados y estériles para garantizar la integridad de las muestras
- Los adaptadores admiten tapones n.º 8 para utilizarlos en los orificios de 0,5 pulg de los colectores de vacío o los matraces de filtración.
- La membrana de nitrato de celulosa (CN) de 47 mm de diámetro cuenta con certificación para trabajos sobre calidad del agua.
- El modelo de 250 ml de capacidad resulta útil en pruebas de bebibas que formen espuma.
- Los modelos con n.º cat. 147‑0045 incorpora una membrana gris que cambia a negro cuando está húmeda, lo que facilita la detección y el recuento de colonias de crecimiento.
Incluye: seis adaptadores de embudo en cada caja.
Especificaciones
100 mL | |
Blanco | |
Colectores de filtro y matraces de filtración | |
50 Pk. | |
Nitrato de celulosa |
Cumple los requisitos de los métodos estándares de la APHA y los requisitos de la EPA para trabajos de calidad de agua. | |
47 mm | |
0,2 μm | |
Embudo de filtro |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.