Learn More
Kartell™ 96-placas de microtitulación de pocillos
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Las microplacas Kartell™ de 96 pocillos disponibles en una variedad de formas, son una solución excelente para las necesidades de microtitulación de laboratorio.
Marca: Kartell™ 02621/S
49.56 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Fabricadas con poliestireno para ofrecer una resistencia y durabilidad excepcionales. Las microplacas de 96 pocillos Kartell™, disponibles en una gran variedad de formas, son una excelente solución para las necesidades de microtitulación del laboratorio.
- Aséptico y monoenvase para evitar la contaminación
- El poliestireno transparente ayuda en la visibilidad de la preparación
- Las cubiertas de poliestireno se venden por separado
- Marcado CE
- Con marcado IVD
Especificaciones
Estándar | |
Transparente | |
96 | |
U |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
Estéril | |
50 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
13Hours
0Minutes
11Seconds
24New Offer Ahorre hasta un 92%