Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Polystyrene Plates
Clone y reproduzca ensayos mediante estas placas de poliestireno sin tratar diseñadas para realizar ensayos de aglutinación y para la recogida de muestras.
Marca: Thermo Scientific™ 278606
254.99 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Almacene las muestras y realice ensayos de aglutinación con las placas de poliestireno Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™, que incluyen pocillos profundos de fondo redondo transparente con una capacidad de hasta 900μl por pocillo.
- Rejilla alfanumérica que ofrece un método rápido y sencillo para la identificación de muestras.
- Optimizadas para su uso en instrumentos robóticos y sistemas de manipulación de líquidos
- Pocillos de fondo redondo para una recuperación óptima de la muestra
- Superficie sin tratar
- Sellable con tapones para pocillos y cinta de sellado
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
96 | |
Estéril | |
U | |
4 | |
128 x 86 x 41 mm |
Sin tapa | |
32 cajas, paquete de 4 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
900 μl | |
Sin tratar | |
32 | |
32/caja |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
182539 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 278606 |
177775 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 278606 |
177601 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 278606 |
167153 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 278606 |
177963 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 278606 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.