Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Polystyrene Plates
Clone y reproduzca ensayos mediante estas placas de poliestireno sin tratar diseñadas para realizar ensayos de aglutinación y para la recogida de muestras.
298.84€ - 350.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Tapa | Sin tapa |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Envase | 32 cajas, paquete de 4 |
Línea de productos | Nunc™ |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10577131
|
Thermo Scientific™
278605 |
No estéril |
298.84€
paquete de 32 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10070681
|
Thermo Scientific™
278606 |
Estéril |
350.00€
paquete de 32 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Almacene las muestras y realice ensayos de aglutinación con las placas de poliestireno Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™, que incluyen pocillos profundos de fondo redondo transparente con una capacidad de hasta 900μl por pocillo.
- Rejilla alfanumérica que ofrece un método rápido y sencillo para la identificación de muestras
- Optimizadas para su uso en instrumentos robóticos y sistemas de manipulación de líquidos
- Pocillos de fondo redondo para una recuperación óptima de la muestra
- Superficie hidrófoba no tratada
- Sellable con tapones para pocillos (n.º de referencia 278616) o cinta de sellado
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
96 | |
Sin tratar | |
32 | |
128 x 86 x 41 mm |
Sin tapa | |
32 cajas, paquete de 4 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
900 μl | |
U | |
4 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.