Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Polystyrene Plates
Clone y reproduzca ensayos mediante estas placas de poliestireno sin tratar diseñadas para realizar ensayos de aglutinación y para la recogida de muestras.
Marca:  Thermo Scientific™ 278605
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10577131
  • 298.84€ / paquete de 32
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Almacene las muestras y realice ensayos de aglutinación con las placas de poliestireno Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™, que incluyen pocillos profundos de fondo redondo transparente con una capacidad de hasta 900μl por pocillo.
  • Rejilla alfanumérica que ofrece un método rápido y sencillo para la identificación de muestras.
  • Optimizadas para su uso en instrumentos robóticos y sistemas de manipulación de líquidos
  • Pocillos de fondo redondo para una recuperación óptima de la muestra
  • Superficie sin tratar
  • Sellable con tapones para pocillos y cinta de sellado
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Nunc™
Microplaca
96
No estéril
U
4
Sin tapa
32 cajas, paquete de 4
Transparente
Poliestireno
900 μl
Sin tratar
32
128 x 86 x 41 mm
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote61104-05 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha06/12/2024 Catalog Number278605
Número de lote61104-02 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/12/2024 Catalog Number278605
Número de lote63962 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/12/2024 Catalog Number278605
Número de lote63967 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/12/2024 Catalog Number278605
Número de lote62460 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/12/2024 Catalog Number278605
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Polystyrene Plates > DeepWell 96 de 1 ml, poliestireno, sin tratar, sin tapa, no estéril
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.