Learn More
VITLAB™ Polypropylene Buchner Funnels
An excellent choice for filtration in organic chemistry labs.
Marca:  VITLAB™ 80445
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10595791
  • 157.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Las partes superiores e inferiores son desmontables para facilitar la limpieza
  • Disponibilidad de dos volúmenes y diámetros de filtro diferentes
Especificaciones
Especificaciones
240 mm
Polipropileno
1/paq.
6000 ml
350 mm
Filtro de polipropileno
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
VITLAB™ Polypropylene Buchner Funnels > Capacidad: 6000mL