Learn More
VITLAB™ Polypropylene Buchner Funnels
An excellent choice for filtration in organic chemistry labs.
157.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Descripción | Filtro de polipropileno |
Cantidad | 1/paq. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10595791
|
VITLAB™
80445 |
6000 ml | 240 mm |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Upper and lower parts are detachable for easy cleaning
- Two different volumes and filter diameters are available
Especificaciones
Polipropileno | |
Sí | |
Filtro de polipropileno | |
1/paq. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
VITLAB™ Polypropylene Buchner Funnels