Learn More
Kartell™ Embudos Buchner de polipropileno
Fabricado en polipropileno resistente y ligero para ofrecer durabilidad y una excelente resistencia química. Los embudos Buchner de polipropileno Kartell™ con filtro integral son ideales para separar sólidos de líquidos en el laboratorio.
Marca: Kartell™ 0044500
89.24 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Fabricado en polipropileno resistente y ligero para ofrecer durabilidad y una excelente resistencia química. Los embudos Buchner de polipropileno Kartell™ con filtro integral son ideales para separar sólidos de líquidos en el laboratorio.
- Irrompible, resistente a la corrosión y al calor
- Su fabricación en dos piezas permite separar la parte superior e inferior para una limpieza fácil
- Esterilizable en autoclave
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
240 mm | |
Polipropileno | |
Filtro Buchner | |
143 mm |
6000 ml | |
Sí | |
Filtración, separación de sólidos y líquidos, recogida de compuestos recristalizados | |
3,0mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
30Hours
0Minutes
14Seconds
34