Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas SL1 Plus
GREENER_CHOICE
Interfaz de usuario estándar de diseño ergonómico y alto contraste con posibilidad de almacenar hasta 6 programas con un simple botón para aplicaciones rutinarias.
Marca:  Thermo Scientific™ 75009630
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17190589
  • 9085.20€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15
4 x 400 ml con rotor TX-400
15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2)
LED
Eficiencia energética, menos residuos
almacena hasta 6 programas
9 de aceleración/10 de frenado
Unidad
Detección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques
36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 pulg)
Microprocesador
25 830 x g (rotor Microliter 30 x 2)
Sí
Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo
el rotor debe adquirirse por separado
Solo para uso general
Hasta 6 programas mediante botón pulsador e interfaz LCD de alto contraste
No
Centrífuga de uso general
208/230 V
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Thermo Scientific Sorvall , Fisherbrand , Thermo Scientific
    Obtén precios especiales en las mejores centrifugadoras. Haznos una oferta hoy y mejora el equipo de tu laboratorio. ¡Oferta por tiempo limitado!
    Promo Code: 21629
    Expires2025-12-31
    Days
    274
    Hours
    3
    Minutes
    2
    Seconds
    11
  • Multiple Manufacturers
    Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicos
    Promo Code: 25081
    Expires2025-12-31
Título del producto
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas SL1 Plus >