Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas SL1 Plus
Interfaz de usuario estándar de diseño ergonómico y alto contraste con posibilidad de almacenar hasta 6 programas con un simple botón para aplicaciones rutinarias.
5326.50€ - 9356.55€
Especificaciones
Tipo de controlador | Microprocesador |
---|---|
Capacidad | 4 x 400 ml con rotor TX-400 |
RCF máx. | 25 830 x g (rotor Microliter 30 x 2) |
Vel. máx | 15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2) |
Pantalla | LED |
Código de producto | Marca | Modelo | Dimensiones (Al x An x F) | Refrigerado | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Dimensiones (Al x An x F) | Refrigerado | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17140579
![]() |
Thermo Scientific™
75009000 |
Con certificación IVD | 36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 pulg) | No | 100/115/220/230 V |
5386.80€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17150579
![]() |
Thermo Scientific™
75009030 |
IVD | 36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 pulg) | Sí | 100/115/220/230 V |
9356.55€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17180589
![]() |
Thermo Scientific™
75009600 |
Solo para uso general | 36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 pulg) | No | 100/115/220/230 V |
5326.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17190589
![]() |
Thermo Scientific™
75009630 |
Solo para uso general | 36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 pulg) | Sí | 208/230 V |
9085.20€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Las centrífugas de la serie SL1/SL1R Plus vienen de serie con un teclado fácil de usar y una pantalla LCD de alto contraste. Cambie de forma rápida y segura entre 14 opciones de rotor únicas con el cambio de rotor Auto-Lock sin herramientas. Esta centrífuga compacta tiene una capacidad de hasta 1,6 L y puede centrifugar hasta 76 tubos de sangre de 5/7 ml y 16 tubos cónicos de 50 ml con biocontención y es ideal para aplicaciones de rutina.
-
Facilidad de uso:
- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
- El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
- Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
- El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada.
Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
- Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
- Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
- Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
Tecnología Thermo Scientific™SMARTSpin™ :
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño que ahorra espacio:
- Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad.
Bajo consumo energético:
- Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Especificaciones
Microprocesador | |
25 830 x g (rotor Microliter 30 x 2) | |
LED | |
Eficiencia energética, menos residuos | |
almacena hasta 6 programas | |
Hasta 6 programas mediante botón pulsador e interfaz LCD de alto contraste | |
No | |
Centrífuga de uso general |
4 x 400 ml con rotor TX-400 | |
15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2) | |
Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo | |
el rotor debe adquirirse por separado | |
9 de aceleración/10 de frenado | |
Unidad | |
Detección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques |