Learn More
Masterflex™ Gum Rubber Tubing
Gum Rubber Tubing is for general-purpose liquid and gas applications
Marca: Masterflex™ 06448-12
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Muy buena elasticidad y flexibilidad
- Buena resistencia a la abrasión
- Estructura de caucho natural con Shore A 45
- Ligeros, flexibles y resistentes al desgaste con buena impermeabilidad
- Ofrecen buena resistencia química a ácidos y bases
- Cumple con los criterios de la Farmacopea Estadounidense (FDA)
Especificaciones
Compatible con GMP | |
Caucho | |
15,24 m | |
Aplicaciones de líquidos y gases de uso general | |
Estéril | |
Los tubos |
9,6 mm | |
12,7 mm | |
1,6 mm | |
-26 °C | |
Ámbar | |
de 70 °C |