Learn More
Masterflex™ Gum Rubber Tubing
Gum Rubber Tubing is for general-purpose liquid and gas applications
55.20€ - 105.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Compatible con GMP |
---|---|
Material | Caucho |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de líquidos y gases de uso general |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -26 °C |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11742793
|
Masterflex™
06448-07 |
6,4 mm | 9,5 mm |
62.70€
7.50 metro |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11722803
|
Masterflex™
06448-10 |
7,9 mm | 11,1 mm |
66.50€
7.50 metro |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11792783
|
Masterflex™
06448-06 |
6,4 mm | 8 mm |
55.20€
7.50 metro |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11712803
|
Masterflex™
06448-09 |
6,4 mm | 12,7 mm |
105.00€
7.50 metro |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11732803
|
Masterflex™
06448-11 |
7,9 mm | 12,7 mm |
94.50€
7.50 metro |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11742803
|
Masterflex™
06448-12 |
9,6 mm | 12,7 mm |
85.10€
7.50 metro |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Aplicaciones: uso general en laboratorio• Características: caucho natural no espolvoreado con talco, de color ámbar, excelente elasticidad y flexibilidad, buena resistencia a la abrasión
• Certificaciones: fabricado según las prescripciones BPL, conforme con FDA
• Tubo de caucho GA pulgada
Especificaciones
Compatible con GMP | |
Aplicaciones de líquidos y gases de uso general | |
Estéril | |
Los tubos |
Caucho | |
-26 °C | |
Ámbar | |
de 70 °C |