Learn More
Tocris Bioscience™ GYY 4137 morpholine salt
Slow-releasing H2S donor
Marca:  Tocris Bioscience™ 3658/50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18093912
  • 434.00€ / 50 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
GYY 4137 morpholine salt is a slow-releasing H2S donor. Exhibits vasodilator and antihypertensive activity. Activity causes slow dilation of blood vessels in vitro and in vivo; does not influence vascular smooth muscle cell viability in culture. Water-soluble.
Especificaciones
Especificaciones
50 mg
GYY 4137 morpholine salt
376.47
GYY 4137 morpholine salt
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación