Learn More
Tocris Bioscience™ GYY 4137 morpholine salt
Slow-releasing H2S donor
127.00€ - 434.00€
Especificaciones
Tipo de producto | GYY 4137 morpholine salt |
---|---|
Peso molecular | 376.47 |
Inhibidores | GYY 4137 morpholine salt |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18085902
|
Tocris Bioscience™
3658/10 |
10 mg |
127.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18093912
|
Tocris Bioscience™
3658/50 |
50 mg |
434.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Slow-releasing H2S donor. Exhibits vasodilator and antihypertensive activity. Activity causes slow dilation of blood vessels in vitro and in vivo; does not influence vascular smooth muscle cell viability in culture. Water-soluble.Especificaciones
GYY 4137 morpholine salt | |
376.47 | |
GYY 4137 morpholine salt |
Para uso exclusivo en investigación