Learn More
Bel-Art™ H-B Durac Baume Hydrometer
Baume Hydrometer - Available in a variety of models measuring Baume of syrups and other liquids heavier than water in various ranges.
Marca: Bel-Art™ B61804-0100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en distintos modelos que miden Baume de jarabes y otros líquidos más pesados que el agua en intervalos diversos de 0° a 70°, estos hidrómetros de forma plana se utilizan en las industrias química, farmacológica, de alimentos y bebidas, de almidón y mucho más.
- 300 mm de longitud
- Vidrio y lastre sin plomo
- Serializados individualmente
- Estandarización de temperatura: 15 °C (60 °F)
- Inspeccionado a mano por nuestro equipo de calidad estadounidense
- Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST
- Nota: Los hidrómetros deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas
Especificaciones
Hidrómetro | |
Declaración de precisión | |
12 in | |
De 9° a 21° | |
de 15 °C |
300 mm | |
Lastre, vidrio | |
Sin plomo | |
Industrias química, farmacológica, de alimentos y bebidas, de almidón y mucho más |