Learn More
Bel-Art™ H-B Durac Baume Hydrometer
Baume Hydrometer - Available in a variety of models measuring Baume of syrups and other liquids heavier than water in various ranges.
44.35€ - 52.75€
Especificaciones
Tipo | Hidrómetro |
---|---|
Longitud (métrico) | 300 mm |
Incluye | Declaración de precisión |
Material | Lastre, vidrio |
Longitud (imperial) | 12 in |
Código de producto | Marca | Intervalo de Baume | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de Baume | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17460254
|
Bel-Art™
B61804-0000 |
De 0° a 12° |
44.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17400264
|
Bel-Art™
B61804-0700 |
De 0° a 35° |
52.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17470254
|
Bel-Art™
B61804-0100 |
De 9° a 21° |
44.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17480254
|
Bel-Art™
B61804-0200 |
De 19° a 31° |
52.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17490254
|
Bel-Art™
B61804-0300 |
De 29° a 41° |
52.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Available in a variety of models measuring Baume of syrups and other liquids heavier than water in various ranges from 0° to 70°, these plain form hydrometers are used in the chemistry, pharmacology, food and beverage, starch industries and more.
- 300 mm (12 in.) long
- Lead free ballast and glass
- Individually serialized
- Temperature standardization: 60°F (15°C)
- Hand inspected by our U.S. quality team
- Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST
- Note: Hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures
Especificaciones
Hidrómetro | |
Declaración de precisión | |
12 in | |
Industrias química, farmacológica, de alimentos y bebidas, de almidón y mucho más |
300 mm | |
Lastre, vidrio | |
Sin plomo | |
de 15 °C |