Learn More
Thermo Scientific™ Rotores basculantes HAEMAFlex™ 6/8
Amplíe la capacidad de cada cestillo para bolsas de sangre de hasta 550 ml gracias a los rotores Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 para las nuevas centrífugas de bancos de sangre Thermo Scientific™.
14572.50€ - 18793.50€
Especificaciones
Material | Cuerpo del rotor de acero inoxidable, parabrisas y cestillo de aluminio y frasco de polipropileno |
---|---|
Tipo | Rotor basculante |
Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Cryofuge 8 y 16 y Sorvall BP 8 y 16 |
Código de producto | Marca | Capacidad | RCF máx. | Vel. máx | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | RCF máx. | Vel. máx | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15739389
|
Thermo Scientific™
75003861 |
6 bolsas de sangre de 550 ml (6 bolsas de 1000 ml) | 7.295 x g | 5.000 rpm | Rotor basculante HAEMAFlex 6 |
14572.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15890582
|
Thermo Scientific™
75003881 |
8 bolsas de sangre de 550 ml (8 bolsas de 1000 ml) | 7.144 x g | 4.600 rpm | Rotor basculante HAEMAFlex 8 |
18793.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Satisfaga las necesidades de procesamiento de sangre de normales a intermedias de su laboratorio con el rotor basculante Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6 que tiene una capacidad para 6 bolsas de sangre de 550 ml, o mediante el uso del mismo sistema de cestillos, amplíe a 8 bolsas de 550 ml con el rotor basculante Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 8.
Procesamiento de muestras de alto rendimiento con la flexibilidad de satisfacer sus necesidades actuales y futuras con 6 ó 8 bolsas de sangre de 550 ml (6 ó 8 de 1000 ml), disponibles con las mismas opciones de cestillo. Actualice a los cestillos Thermo Scientific™ Dura-Coat™ con recubrimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión debido a la humedad, productos químicos o soluciones alcalinas.Estos rotores con protección contra viento incorporan la tecnología Thermo Scientific™ Eco-Spin™, que proporciona un ahorro de energía de hasta un 64 %, basado en una evaluación de ingeniería de diseños con protección contra viento y sin protección contra viento del mismo cuerpo del rotor.
Compatible con las funciones Thermo Scientific™ Auto-Lid™ y Auto-ID™, lo que permite la apertura, el almacenamiento y la identificación instantáneas de la tapa del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras.
Especificaciones
Cuerpo del rotor de acero inoxidable, parabrisas y cestillo de aluminio y frasco de polipropileno | |
Rotor basculante | |
Centrífugas Thermo Scientific Cryofuge 8 y 16 y Sorvall BP 8 y 16 |