Learn More
Thermo Scientific™ Rotores basculantes HAEMAFlex™ 6/8
Amplíe la capacidad de cada cestillo para bolsas de sangre de hasta 550 ml gracias a los rotores Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 para las nuevas centrífugas de bancos de sangre Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ 75003861
11199.75 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Satisfaga las necesidades de procesamiento de sangre de normales a intermedias de su laboratorio con el rotor basculante Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6 que tiene una capacidad para 6 bolsas de sangre de 550 ml, o mediante el uso del mismo sistema de cestillos, amplíe a 8 bolsas de 550 ml con el rotor basculante Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 8.
Procesamiento de muestras de alto rendimiento con la flexibilidad de satisfacer sus necesidades actuales y futuras con 6 u 8 bolsas de sangre de 550 ml (6 u 8 de 1000 ml), disponibles con las mismas opciones de cestillo. Actualice a los cubos dura-Coat™ Thermo Scientific™ con recubrimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión debido a la humedad, productos químicos o soluciones alcalinas.Estos rotores con protección contra viento incorporan la tecnología Thermo Scientific™ Eco-Spin™, que proporciona un ahorro de energía de hasta un 64 %, basado en una evaluación de ingeniería de diseños con protección contra viento y sin protección contra viento del mismo cuerpo del rotor.
Compatible con las funciones Auto-Lid™ y Auto-ID™ de Thermo Scientific™, lo que permite la apertura, el almacenamiento y la identificación instantáneas de la tapa del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras.
Especificaciones
Rotor basculante HAEMAFlex 6 | |
Rotor basculante | |
7.295 x g | |
Centrífugas Thermo Scientific Cryofuge 8 y 16 y Sorvall BP 8 y 16 |
Cuerpo del rotor de acero inoxidable, parabrisas y cestillo de aluminio y frasco de polipropileno | |
6 bolsas de sangre de 550 ml (6 bolsas de 1000 ml) | |
5.000 rpm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora