Learn More
Thermo Scientific™ Cóctel inhibidor de proteasas y fosfatasas Halt sin EDTA (100X) Halt™
Evite la degradación de proteínas y estabilice la fosforilación con este cóctel integral de inhibidores de proteasas y fosfatasas.
307.00€ - 1088.00€
Especificaciones
Descripción | Cóctel inhibidor de proteasa y fosfatasa Halt, sin EDTA |
---|---|
Tipo de producto | Cóctel inhibidor |
Formulario | Mediciones |
Línea de productos | Halt™ |
Tampón | Tampón de lisis |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10127963
|
Thermo Scientific™
78441 |
1 ml |
307.00€
1 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10311494
|
Thermo Scientific™
78443 |
24 × 100 μl |
423.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11844111
|
Thermo Scientific™
78445 |
5 x 1 ml |
724.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10289853
|
Thermo Scientific™
78447 |
10 ml |
1088.00€
10 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El cóctel inhibidor integral de proteasas y fosfatasas Halt Thermo Scientific™ proporciona la comodidad de una única solución con una protección completa de las muestras.
Información adicional y pedidos en línea
Este cóctel de inhibidores de proteasas y fosfatasas Halt de amplio espectro está específicamente optimizado para proteger las proteínas de la degradación durante la extracción y purificación. El cóctel contiene inhibidores contra las principales clases de proteasas y fosfatasas, por lo que se ocupa de aminopeptidasas, proteasas de cisteína y serina, y fosfatasas de serina/treonina y proteína tirosina. Los cócteles 100X, disponibles en formulaciones regulares y sin EDTA y en varios formatos de envase, son líquidos estables refrigeradores que son muy fáciles de usar para prácticamente cualquier muestra o escala experimental.
Características destacadas:
- Protección completa: cóctel integral que contiene inhibidores de proteasas y fosfatasas
- Envases de varios tamaños: seleccione uno de los cuatro prácticos tamaños de envase que se ajustan a casi todas las necesidades
- Práctico: la formulación del líquido 100X es mucho más sencilla y eficaz que los inhibidores individuales y otros formatos
- Fácil almacenamiento: el formato con base acuosa permite un práctico almacenamiento en sala fría sin congelación, a diferencia de los cócteles basados en DMSO
- Compatible: se puede usar en espectrometría de masas (MS) porque no contiene AEBSF, lo cual puede provocar que los picos se desplacen
- Validado: totalmente compatible con los tampones de lisis celular Thermo Scientific Pierce™
Incluye:
Formulaciones con y sin vial complementario de EDTA para la inhibición de metaloproteasas, ambas disponibles en cuatro tamaños de envase
Requisitos de almacenamiento:
Tras su recepción, conservar a 4 °C. No congele el producto.
Especificaciones
Cóctel inhibidor de proteasa y fosfatasa Halt, sin EDTA | |
Mediciones | |
Tampón de lisis | |
Inhibidor de la proteasa, inhibidor de la fosfatasa |
Cóctel inhibidor | |
Halt™ | |
Inhibidor de la proteasa, inhibidor de la fosfatasa |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.