Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H500)
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
Marca:  O&M 68154
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30274688
  • 121.60€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA
Especificaciones
Especificaciones
Sterilization Wrap
Meets NFPA Class 1
Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.)
No estéril
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
137 cm
137 cm
Autoclavable
Azul
SMS Fabric (H500)
Sí
54 in
54 in
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H500) > H500; 137 x 137 cm (54 x 54 in.)