Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H500)
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
114.80€ - 264.60€
Especificaciones
Tipo de producto | Sterilization Wrap |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Certificaciones/conformidad | Meets NFPA Class 1 |
Color | Azul |
Para utilizar con (equipo) | Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.) |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30274671
|
O&M
68124 |
60 x 60 cm (24 x 24 in.) |
116.50€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30274780
|
O&M
68130 |
76 x 76 cm (30 x 30 in.) |
238.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30274700
|
O&M
68136 |
91 x 91 cm (36 x 36 in.) |
264.60€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30274696
|
O&M
68145 |
114 x 114 cm (45 x 45 in.) |
222.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30274675
|
O&M
68148 |
121 x 121 cm (48 x 48 in.) |
114.80€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30274688
|
O&M
68154 |
137 x 137 cm (54 x 54 in.) |
121.60€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30274740
|
O&M
68172 |
137 x 182 cm (54 x 72 in.) |
152.90€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30274751
|
O&M
68190 |
137 x 228 cm (54 x 90 in.) |
139.30€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
- POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
- Pre-vacuum steam sterilant penetration
- Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
- Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
- Instructions for Use that meet FDA guidelines
- Class 1 flammability rating
- Low linting
- Made in the USA
Especificaciones
Sterilization Wrap | |
Meets NFPA Class 1 | |
Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.) | |
No estéril |
Autoclavable | |
Azul | |
SMS Fabric (H500) | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H500)