Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrument Syringes: C Termination
Syringes are designed to fit into, or with, various different instruments such as the MICROLAB™ 500 and MICROLAB 1000
Marca: Hamilton™ 81360
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
Tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
- Cheminert (C): esta terminación es un conector -+-28 diseñado para encajar directamente en el instrumental. El modelo en X, es decir, el tope del émbolo de esta jeringa está diseñado para limitar el desgaste y las roturas en la punta del émbolo.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,181 in | |
4,61 mm | |
Para volúmenes de dispensación de 100 μl a 100 l | |
29,99 bar (200 psi) | |
115 °C | |
1001 | |
Unidad | |
ChemSeal |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) | |
0,355 in | |
9,02 mm | |
Jeringa estanca a los gases | |
239 °F | |
50 °F | |
No se incluye la aguja | |
1 mL |