Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrument Syringes: C Termination
Syringes are designed to fit into, or with, various different instruments such as the MICROLAB™ 500 and MICROLAB 1000
129.00€ - 194.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) |
Para utilizar con (aplicación) | Para volúmenes de dispensación de 100 μl a 100 l |
Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
Temperatura máx. (imperial) | 239 °F |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10500513
|
Hamilton™
81660 |
17,7 mm | 10 mL | 1010 |
194.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10027701
|
Hamilton™
81560 |
13,5 mm | 5 mL | 1005 |
187.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10739882
|
Hamilton™
81360 |
9,02 mm | 1 mL | 1001 |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10172032
|
Hamilton™
81460 |
9,6 mm | 2,5 ml | 1002 |
192.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Have a PTFE plunger tip that creates a tight connection between the syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling.
- Cheminert (C) - This termination is a -+-28 fitting designed to fit directly into instrumentation. The X-style, meaning plunger stop, on this syringe is designed to limit wear and tear on the plunger tip.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Para volúmenes de dispensación de 100 μl a 100 l | |
239 °F | |
50 °F | |
Unidad |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) | |
Jeringa estanca a los gases | |
115 °C | |
No se incluye la aguja | |
ChemSeal |