Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Gel Loading Syringes: RN Termination, 2.75 in. (70mm) Needle Length: RN Termination, 2.75 in. (70mm) Needle Length
Syringes are designed to work for multiplex DNA sequencing applications
Marca: Hamilton™ 78633
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las jeringas GASTIGHT tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases. La jeringa puede tener una terminación de aguja cementada (N) o de aguja extraíble (RN). Disponibles con un volumen de 10 ml.
Terminaciones de jeringa
- Aguja cementada (N): en jeringas de volumen bajo, las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero. Con esta terminación, el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja. No esterilizables en autoclave. El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario.
- Estilos de punta de aguja
- Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 0,2, 0,3 o 0,4 mm
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Diseñadas para aplicaciones de secuenciación múltiple de ADN | |
6,9 cm | |
3 |
0,2 mm | |
2,75 in | |
Aguja de repuesto |