Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Gel Loading Syringes: RN Termination, 2.75 in. (70mm) Needle Length: RN Termination, 2.75 in. (70mm) Needle Length
Syringes are designed to work for multiplex DNA sequencing applications
164.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Diseñadas para aplicaciones de secuenciación múltiple de ADN |
Longitud (imperial) | 2,75 in |
Longitud (métrico) | 6,9 cm |
Tipo de producto | Aguja de repuesto |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11530122
|
Hamilton™
78631 |
0,3 mm |
164.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11540122
|
Hamilton™
78633 |
0,2 mm |
164.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
GASTIGHT syringes with a PTFE plunger tip that creates a tight connection between the syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling. Syringe has either a cemented needle (N) or removable needle (RN) termination. Available in 10mL volume.
Syringe Terminations
- Cemented Needle (N)- For low volume syringes the needles are cemented into the glass syringe barrel at a point corresponding to the zero graduation mark. With this termination, dead volume is limited to the internal volume of the needle. Not autoclavable. Needle gauge is determined by the syringe volume and are not user-selectable.
- Needle Point Styles
- Point Style 3 - Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting. Available gauges: 0.2, 0.3, 0.4 mm
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
2,75 in | |
Aguja de repuesto |
Diseñadas para aplicaciones de secuenciación múltiple de ADN | |
6,9 cm | |
3 |