Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1700: terminación de tipo RN
Versión estanca a los gases de las jeringas de la serie 700 original, ideal para dispensar volúmenes de 1 a 500 μl
71.36€ - 181.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para dispensar líquidos y gases, útil para muestras con moléculas disueltas o suspendidas
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Volumen (métrico) Calibre de aguja Presión máxima Estilo de punta de aguja Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Calibre de aguja Presión máxima Estilo de punta de aguja Precio Cantidad y disponibilidad  
10738541
Ver documentos
Hamilton™
80030
10 μl 26s G 1000 psi Afilada, biselada, curva, sin perforación
112.00€
cada uno
10586892
Ver documentos
Hamilton™
81230
500 μl 22 G 700 psi Afilada, biselada, curva, sin perforación
157.00€
cada uno
10017641
Ver documentos
Hamilton™
80965
50 μl 22s G 1000 psi Romo
147.00€
cada uno
10763133
Ver documentos
Hamilton™
80065
10 μl 22s G 1000 psi Romo
126.00€
cada uno
10551863
Ver documentos
Hamilton™
80265
25 μl 22s G 1000 psi Romo
134.00€
cada uno
10401542
Ver documentos
Hamilton™
81065
100 μl 22s G 1000 psi Romo
155.00€
cada uno
10370172
Ver documentos
Hamilton™
81165
250 μl 22 G 500 psi Romo
174.00€
cada uno
10691153
Ver documentos
Hamilton™
81265
500 μl 22 G 700 psi Romo
175.00€
cada uno
10085450
Ver documentos
Hamilton™
80230
25 μl 22s G 1000 psi Afilada, biselada, curva, sin perforación
114.00€
cada uno
10665571
Ver documentos
Hamilton™
80930
50 μl 22s G 1000 psi Afilada, biselada, curva, sin perforación
117.00€
cada uno
10598492
Ver documentos
Hamilton™
81130
250 μl 22s G 500 psi Afilada, biselada, curva, sin perforación
149.00€
cada uno
11514020
Ver documentos
Hamilton™
81130
250 μl 22s G 500 psi Afilada, biselada, curva, sin perforación N/A N/A N/A
10410201
Ver documentos
Hamilton™
81030
100 μl 22s G 1000 psi Afilada, biselada, curva, sin perforación
181.00€
cada uno
Descripción
Descripción
La serie de jeringas ofrece una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja.
Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil de la jeringa.
Estilos de punta de aguja (estilos de punta 4 y AS disponibles bajo solicitud)
  • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septo. Calibres disponibles: 34-10
  • Estilo de punto 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 34-10
  • Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12 ° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Hay ángulos de aguja especiales disponibles de 0° a 60 ° bajo solicitud.
  • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septo, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
  • Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septo. Calibres disponibles: 26-10
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Ideal para dispensar líquidos y gases, útil para muestras con moléculas disueltas o suspendidas
2 in
Jeringa estanca a los gases
115°C
10 °C
Extraíble
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
2 in
51 mm
239 °F
50 °F
Unidad
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1700: terminación de tipo RN