Learn More
Hamilton™ 7000 Series Gastight™ and Microliter™ Digital Syringes: KH Termination
Easily achieves precision up to 0.5% while dispensing volumes from 500μL down to 50nL
2010.00€ - 2090.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) |
Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,02 in |
Diámetro exterior (imperial) | 0,3 in |
Diámetro exterior (métrico) | 7,82 mm |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Número de punta de aguja | Estilo de punta de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Número de punta de aguja | Estilo de punta de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10360451
|
Hamilton™
DS80135 |
1 μl | 7001 | 2 | Afilada, biselada, curva, sin perforación |
2010.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10442571
|
Hamilton™
DS86200 |
1 μl | 7101 | 3 | Romo |
2010.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10527542
|
Hamilton™
DS86250 |
0,5 μl | 7000 | 3 | Romo |
2010.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11518064
|
Hamilton™
DS86259 |
0,5 μl | 7000 | 2 | Afilada, biselada, curva, sin perforación |
2010.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11538044
|
Hamilton™
DS88411 |
2 μl | 7002 | 2 | Afilada, biselada, curva, sin perforación |
2010.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10146880
|
Hamilton™
DS88000 |
5 μl | 7105 | 3 | Romo |
2090.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11508044
|
Hamilton™
DS88011 |
5 μl | 7105 | 2 | Afilada, biselada, curva, sin perforación |
2010.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11558044
|
Hamilton™
DS88511 |
2 μl | 7102 | 2 | Afilada, biselada, curva, sin perforación |
2010.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10065550
|
Hamilton™
DS80100 |
1 μl | 7001 | 3 | Romo |
2010.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11508024
|
Hamilton™
DS80000 |
1 μl | 7001 | 3 | Romo |
2010.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11508064
|
Hamilton™
DS86211 |
1 μl | 7101 | 2 | Afilada, biselada, curva, sin perforación |
2010.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Syringe eliminates parallax errors by providing a digital readout on its integrated LCD screen. An adjustable plunger-stop guarantees reproducible plunger placement.
Easy-To-Read
Read the syringe volume directly from the liquid crystal display. The digital display eliminates volume reading errors as well as ensures that everyone in the lab reads the syringe volume the same.
Ideal for Instrument Calibration
Every Digital Syringe is a calibrated device traceable to N.I.S.T. methods. Use it to calibrate analytical instruments (AA/ICP, GC, HPLC, etc.), prepare standards and spike samples. Provides easier to compliance with EPA, CLIA, ISO and FDA (GLP, GMP) requirements.
Better Accuracy and Precision
7000 series MODIFIED MICROLITER™ syringes are certified to ± 1.0% accuracy or better. Improved precision is easily achieved with the built-in adjustable plunger stop. The adjustable plunger stop (0-100% of syringe volume) is engaged with a touch of the button on the back of the digital syringe.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,02 in | |
7,82 mm | |
2,75 in | |
70 mm | |
239 °F | |
50 °F | |
Unidad |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) | |
0,3 in | |
Aptas para calibración de instrumentos analíticos (AA/ICP, GC, HPLC) y preparación de patrones y muestras de puntas, acaban con los errores de paralaje al proporcionar una lectura digital en su pantalla LCD integrada y también se utilizan para pipeteo e inyecciones en HPLC | |
2,75 in | |
29,99 bar (6000 psi) | |
115°C | |
10 °C | |
Cono estriado |