Learn More
Hamilton™ Constant Rate-700 HPLC Syringes & Replacement Parts
Syringes are designed to delive reasy, reproducible injection of liquid samples into an injector on HPLC instrumentation. The CR-700 standardizes three major variables: sample volume, rate of injection, and depth of needle penetration. Even when operated by different technicians, the CR-700 provides reproducibility of +1% of the total syringe volume in routine procedures.
Marca: Hamilton™ 84301
Descripción
Los volúmenes se seleccionan con precisiones de micrómetro, el émbolo es accionado por resorte e inyecta las muestras a una velocidad constante. Tres modelos de jeringas CR-700 están disponibles con volúmenes de 20, 50 o 200 μl.
Estilos de punta de aguja
- Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibre disponible: 22
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) | |
0,15 mm | |
0,72 mm | |
Jeringa estanca a los gases | |
176 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
20 μl | |
Válvulas de inyección para HPLC |
22s G | |
0,0283 in | |
2 in | |
1000 psi | |
80 °C | |
CR700-20 | |
Unidad | |
Romo |