Learn More
Hamilton™ Constant Rate-700 HPLC Syringes & Replacement Parts
Syringes are designed to delive reasy, reproducible injection of liquid samples into an injector on HPLC instrumentation. The CR-700 standardizes three major variables: sample volume, rate of injection, and depth of needle penetration. Even when operated by different technicians, the CR-700 provides reproducibility of +1% of the total syringe volume in routine procedures.
15.00€ - 447.00€
Especificaciones
Longitud de la aguja (imperial) | 2 pulg |
---|---|
Cantidad | Unidad |
Estilo de punta de aguja | Romo |
Para utilizar con (equipo) | Válvulas de inyección para HPLC |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Calibre de aguja | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Calibre de aguja | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10055610
|
Hamilton™
84302 |
Jeringa estanca a los gases | 22 G | CR700-200 |
409.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11548833
|
Hamilton™
15936 |
Aguja de repuesto | 22 G | CR-700 |
15.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10015590
|
Hamilton™
84301 |
Jeringa estanca a los gases | 22s G | CR700-20 |
409.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10508122
|
Hamilton™
84303 |
Jeringa estanca a los gases | 22 G | CR700-50 |
447.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Volumes are selected with micrometer precisions, the plunger is spring-driven and injects the samples at a constant rate. Three models of the CR-700 syringes are available with volumes of 20, 50 or 200μL.
Needle Point Styles
- Point Style 3 - Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting. Available gauge: 22
Especificaciones
2 pulg | |
Unidad | |
Romo | |
Válvulas de inyección para HPLC |