Learn More
Hamilton™ Constant Rate-700 HPLC Syringes & Replacement Parts
Syringes are designed to delive reasy, reproducible injection of liquid samples into an injector on HPLC instrumentation. The CR-700 standardizes three major variables: sample volume, rate of injection, and depth of needle penetration. Even when operated by different technicians, the CR-700 provides reproducibility of +1% of the total syringe volume in routine procedures.
Marca: Hamilton™ 15936
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Los volúmenes se seleccionan con precisiones de micrómetro, el émbolo es accionado por resorte e inyecta las muestras a una velocidad constante. Tres modelos de jeringas CR-700 están disponibles con volúmenes de 20, 50 o 200 μl.
Estilos de punta de aguja
- Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibre disponible: 22
Especificaciones
22 G | |
Aguja de repuesto | |
Unidad | |
Válvulas de inyección para HPLC |
2 pulg | |
CR-700 | |
Romo |