Learn More
Hamilton™ GC Septa
Three Layer Septa for operating temperatures up to 200° C
Marca:  Hamilton™ 76007
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10048594
  • 31.45€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Septos de caucho de silicona preacondicionada, 3,81 mm (0,15 pulgadas) de grosor
  • Vida útil media: 100 inyecciones con una aguja de calibre 26
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 200 °C
  • 12 por pack
Septos resistentas a las alta temperatura para temperaturas de funcionamiento de hasta 212 °
  • PTFE preacondicionado/caucho de silicona, 3,175 mm (0,125 pulgadas) de grosor
  • Vida útil media: 100 inyecciones con una aguja de calibre 26
  • Temperatura de funcionamiento máxima de 212 °C
  • 12 por pack
Especificaciones
Especificaciones
Septos
1,1 cm
3
200 °C
Caucho de silicona
0,43 in
GC
392 °F
0,15 in
12/paq.