Learn More
Hamilton™ Agujas extraíbles de cilindro grande (jeringas de 250 μl a 10 ml)
Las agujas extraíbles de cilindro grande (RN) se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) con aguja extraíble que son de 250 μl y superiores. La longitud de aguja estándar es de 51 mm (2 pulg). Hay disponibles calibres, longitudes y estilos de punta personalizados.
Marca:  Hamilton™ 7780-03
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10216533
  • 63.35€ / paquete de 6
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Terminaciones de jeringa compatibles con agujas extraíbles de cono grande
  • Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
  • Estilos de punta de aguja
    • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 26-22
    • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 26-22.
    • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-22
    Seis agujas por paquete.
    Especificaciones
    Especificaciones
    Esterilizable en autoclave
    22s G
    0,028 in
    0,72 mm
    Aguja de jeringa de repuesto
    Jeringas extraíbles (250 μl y más grandes)
    Acero inoxidable (cono)
    0,0059 in
    0,15 mm
    2 in
    Romo